Läs mer
Natriumfluorid, 99,99% (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15402807
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15402807 10 g 10g
15412807 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15402807 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 046912.09
 Begränsad artikel
I lager
Natriumfluorid används i tvättsyrning, tillverkning av emaljer, tillverkning av bestruket papper, träskyddsmedel, skumproduktion, opalglas, malmflotation och vattenfluorering. Det fungerar också som en hämmare av serin/treoninfosfataser som används i stor utsträckning inom ben- och tandforskning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7681-49-4
Molekylformel FNa
Molekylvikt (g/mol) 41.99
MDL-nummer MFCD00003524
InChI-nyckel PUZPDOWCWNUUKD-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium fluoride, florocid, fluoride, sodium, zymafluor, ossin, sodium fluoride naf, sodium fluoride, antibulit, floridine, fluonatril
PubChem CID 5235
ChEBI CHEBI:28741
IUPAC-namn natriumfluorid
LEDER [F-].[Na+]
Specifikationer
Kokpunkt 1704°C
Kemiskt namn eller material Sodium fluoride
Smältpunkt 993°C
Färg Vitt
Fysisk form Pieces
Kvantitet 10 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Linjär formel NaF
UN-nummer UN1690
Merck Index 14,8618
Löslighetsinformation It is soluble in water,slightly soluble in HF,ammonia. Negligible in alcohol,acetone,SO2,dimethylformamide.
Formel vikt 41.99
Procent renhet 99.99%
Odör Odorless
Brytningsindex 1.336
Densitet 2.78 g/mL
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sodium fluoride
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • EUH032-Utvecklar mycket giftig gas vid kontakt med syra.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium fluoride
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.