Läs mer
Natriumfluorid, 99,99% (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15412807
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15412807 50 g 50g
15402807 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15412807 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 046912.18
 Begränsad artikel
I lager
Natriumfluorid används vid tvättsurning, tillverkning av emaljer, tillverkning av belagda papper, träkonserveringsmedel, skumproduktion, opalglas, malmflotation och vattenfluoridering. Det fungerar också som en hämmare av serin/treoninfosfataser som används i stor utsträckning inom ben- och tandforskning.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7681-49-4
Molekylformel FNa
Molekylvikt (g/mol) 41.99
MDL-nummer MFCD00003524
InChI-nyckel PUZPDOWCWNUUKD-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium fluoride, florocid, fluoride, sodium, zymafluor, ossin, sodium fluoride naf, sodium fluoride, antibulit, floridine, fluonatril
PubChem CID 5235
ChEBI CHEBI:28741
IUPAC-namn natriumfluorid
LEDER [F-].[Na+]
Specifikationer
Kokpunkt 1704 °C
Kemiskt namn eller material Sodium fluoride
Smältpunkt 993 °C
Färg Vitt
Fysisk form Pjäser
Kvantitet 50 g
Odör Luktfritt
Brytningsindex 1.336
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Densitet 2.78 g/mL
Linjär formel NaF
UN-nummer UN1690
Merck Index 14,8618
Löslighetsinformation Det är lösligt i vatten, något lösligt i HF, ammoniak. Försumbar i alkohol, aceton, SO2, dimetylformamid.
Formel vikt 41.99
Procent renhet 99.99%
Kvalitet Ograderat
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.