Läs mer
Natriumfluorid, 99,99% (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11361608
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11361608 100 g 100g
11381608 5 g 5g
11371608 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 11361608 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 011003.22
 Begränsad artikel
I lager
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Det används som ett stålavfettningsmedel och vid tennelektroplätering, fluss, värmebehandling av saltsammansättningar, fluoridering av dricksvatten, borttagning av HF från avgassystem för att minska luftföroreningar samt frostning av glas. Det fungerar som källa till fluoridjoner i flera tillämpningar, inklusive dess användning inom syntetisk kemi, till exempel vid Finkelstein-reaktioner för tillverkning av fluorföreningar, desilylering i känsliga organiska föreningar, metallurgi och reaktion med elektrofila klorider. Det har medicinska och andra tillämpningar, inklusive komplexering av magnesiumjoner.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7681-49-4
Molekylformel FNa
Molekylvikt (g/mol) 41.99
MDL-nummer MFCD00003524
InChI-nyckel PUZPDOWCWNUUKD-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium fluoride, florocid, fluoride, sodium, zymafluor, ossin, sodium fluoride naf, sodium fluoride, antibulit, floridine, fluonatril
PubChem CID 5235
ChEBI CHEBI:28741
IUPAC-namn natrium; fluorid
LEDER [F-].[Na+]
Specifikationer
Kokpunkt 1704 °C
Kemiskt namn eller material Sodium fluoride
Smältpunkt 993 °C
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 100 g
Odör Luktfritt
Brytningsindex 1.336
Utseende Vitt pulver
Ångtryck 1,3 hPa (1 mm Hg) vid 1077 °C
Analysprocentintervall 99,99 % (metallbaserad bas)
Densitet 2,78 g/cm3 vid 20 °C
Löslighetsinformation Löslig i vatten. Olöslig i alkohol.
Formel vikt 41.99
Procent renhet 99.99%
Kvalitet Ograderat
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.