Läs mer
Natriumfluorid,≥ 99 %, (ACS-reagenskvalitet), MP Biomedicals
Produktkod. 11496651 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
100g
Produktkod.
11496651 100g
1 options
Produktkod. 11496651 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219486480
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    393.00 SEK
    373.89 SEK / 100g
    Save 19.11 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
I lager
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium Fluoride
CAS 7681-49-4
Kvantitet 100 g
Analysprocentintervall ≥99%
Molekylformel FNa
MDL-nummer MFCD00003524
Synonym sodium fluoride, florocid, fluoride, sodium, zymafluor, ossin, sodium fluoride naf, sodium fluoride, antibulit, floridine, fluonatril
InChI-nyckel PUZPDOWCWNUUKD-UHFFFAOYSA-M
LEDER [F-].[Na+]
IUPAC-namn natriumfluorid
Molekylvikt (g/mol) 41.99
PubChem CID 5235
ChEBI CHEBI:28741
Formel vikt 41.99
Kvalitet ACS-reagens