Läs mer
Natriumfluorid,≥ 99%, ACS-reagens, pulver, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10582764 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
2.5kg
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10582764 2.5 kg Plastflaska 2.5kg
10742222 5 g Plastflaska 5g
10405291 500 g Plastflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 10582764 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 424320025
 Begränsad artikel
I lager
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
CX-bindningsbildande reagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7681-49-4
Molekylformel FNa
Molekylvikt (g/mol) 41.99
MDL-nummer MFCD00003524
InChI-nyckel PUZPDOWCWNUUKD-UHFFFAOYSA-M
Synonym floridine, florocid, sodium fluoride, sodium fluoride naf, zymafluor, fluonatril, ossin, antibulit, sodium fluoride, fluoride, sodium
PubChem CID 5235
ChEBI CHEBI:28741
LEDER [F-].[Na+]
Specifikationer
Kokpunkt 1700,0 °C
Kemiskt namn eller material Sodium fluoride
Smältpunkt 993,0 °C
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 2.5 kg
Analysprocentintervall ≥99%
Linjär formel NaF
Fieser 01,1073; 02,382
Merck Index 15, 8754
Löslighetsinformation Löslighet i vattenlösning: 40 g/L (25 °C). Övrig löslighet: något löslig i alkohol
IUPAC-namn natriumfluorid
Formel vikt 41.98
Procent renhet ≥99%
Kvalitet ACS-reagens
Förlust vid torkning 0,3 % max (150 °C)
Förpackning Plastflaska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sodium fluoride
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • EUH032-Utvecklar mycket giftig gas vid kontakt med syra.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.