Läs mer
Natriumfluorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11429933
Change view
Kvantitet:
250 g
1000 g
5000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11429933 1000 g 1000g
11439933 250 g 250g
11449933 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 11429933 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13019.0B
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 31-07-2026
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Natriumfluorid används som ett stålavfettningsmedel och i tenngalvanisering, flussmedel, värmebehandlingssaltkompositioner, fluorering av dricksvatten, avlägsnande av HF från avgassystem för att minska luftföroreningar och frosting av glas. Den tjänar som en källa för fluoridjoner i flera tillämpningar inklusive användning i syntetisk kemi, till exempel i Finkelstein-reaktion för framställning av fluorföreningar, desilylering i känsliga organiska föreningar, metallurgi och reaktion med elektrofila klorider. Den har medicinska och andra tillämpningar inklusive komplexbildning av magnesiumjoner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Natriumfluorid används som stålavfettningsmedel och i galvanisering av tenn, flussmedel, värmebehandlingssaltkompositioner, fluoridering av dricksvatten, avlägsnande av HF från avgassystem för att minska luftföroreningar och frosting av glas. Den tjänar som en källa för fluoridjoner i flera tillämpningar inklusive användning i syntetisk kemi, till exempel i Finkelstein-reaktion för framställning av fluorföreningar, desilylering i känsliga organiska föreningar, metallurgi och reaktion med elektrofila klorider. Den har medicinska och andra tillämpningar inklusive komplexbildning av magnesiumjoner.
Löslighet
Något löslig i vatten. Olösligt i alkohol
Anmärkningar
Det måste hållas borta från oxidationsmedel, metaller, syror, alkalier. Det är mindre hygroskopiskt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7681-49-4
Molekylformel FNa
Molekylvikt (g/mol) 41.99
MDL-nummer MFCD00003524
InChI-nyckel PUZPDOWCWNUUKD-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium fluoride, florocid, fluoride, sodium, zymafluor, ossin, sodium fluoride naf, sodium fluoride, antibulit, floridine, fluonatril
PubChem CID 5235
ChEBI CHEBI:28741
LEDER [F-].[Na+]
Specifikationer
Kokpunkt 1704°C
Kemiskt namn eller material Sodium fluoride
Smältpunkt 993°C
Kvantitet 1000 g
Linjär formel NaF
UN-nummer UN1690
Merck Index 14,8618
Löslighetsinformation Slightly soluble in water. Insoluble in alcohol
IUPAC-namn natrium; fluorid
Formel vikt 41.99
Procent renhet 99%
Odör Odorless
Brytningsindex 1.336
Densitet 2.78
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sodium fluoride
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • EUH032-Utvecklar mycket giftig gas vid kontakt med syra.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium fluoride
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.