Learn More
Natriumfluorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11449933
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
250 g
1000 g
5000 g
Unit Size:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet unitSize
11449933 5000 g 5000g
11439933 250 g 250g
11429933 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Product Code. 11449933 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A13019.0I
Request Bulk or Custom Format
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Natriumfluorid används som ett stålavfettningsmedel och i tenngalvanisering, flussmedel, värmebehandlingssaltkompositioner, fluorering av dricksvatten, avlägsnande av HF från avgassystem för att minska luftföroreningar och frosting av glas. Den tjänar som en källa för fluoridjoner i flera tillämpningar inklusive användning i syntetisk kemi, till exempel i Finkelstein-reaktion för framställning av fluorföreningar, desilylering i känsliga organiska föreningar, metallurgi och reaktion med elektrofila klorider. Den har medicinska och andra tillämpningar inklusive komplexbildning av magnesiumjoner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Natriumfluorid används som stålavfettningsmedel och i galvanisering av tenn, flussmedel, värmebehandlingssaltkompositioner, fluoridering av dricksvatten, avlägsnande av HF från avgassystem för att minska luftföroreningar och frosting av glas. Den tjänar som en källa för fluoridjoner i flera tillämpningar inklusive användning i syntetisk kemi, till exempel i Finkelstein-reaktion för framställning av fluorföreningar, desilylering i känsliga organiska föreningar, metallurgi och reaktion med elektrofila klorider. Den har medicinska och andra tillämpningar inklusive komplexbildning av magnesiumjoner.
Löslighet
Något löslig i vatten. Olösligt i alkohol
Anmärkningar
Det måste hållas borta från oxidationsmedel, metaller, syror, alkalier. Det är mindre hygroskopiskt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7681-49-4
Molekylformel FNa
Molekylvikt (g/mol) 41.99
MDL-nummer MFCD00003524
InChI-nyckel PUZPDOWCWNUUKD-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium fluoride, florocid, fluoride, sodium, zymafluor, ossin, sodium fluoride naf, sodium fluoride, antibulit, floridine, fluonatril
PubChem CID 5235
ChEBI CHEBI:28741
LEDER [F-].[Na+]
Specifications
Kokpunkt 1704°C
Kemiskt namn eller material Sodium fluoride
Smältpunkt 993°C
Kvantitet 5000 g
Linjär formel NaF
UN-nummer UN1690
Merck Index 14,8618
Löslighetsinformation Slightly soluble in water. Insoluble in alcohol
IUPAC-namn natriumfluorid
Formel vikt 41.99
Procent renhet 99%
Odör Odorless
Brytningsindex 1.336
Densitet 2.78
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Sodium fluoride
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Hazard Statement
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • EUH032-Utvecklar mycket giftig gas vid kontakt med syra.
Precautionary Statement
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium fluoride
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.