Läs mer
Natriumfluorid, ACS, 99 % min, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivning
Det används som ett stålavfettningsmedel och vid tennelektroplätering, fluss, värmebehandling av saltsammansättningar, fluoridering av dricksvatten, borttagning av HF från avgassystem för att minska luftföroreningar samt frostning av glas. Det fungerar som källa till fluoridjoner i flera tillämpningar, bland annat inom syntetisk kemi, till exempel i Finkelsteinreaktion för att förbereda fluorföreningar, desilylering i känsliga organiska föreningar, metallurgi och reaktion med elektrofila klorider. Det har medicinska och andra tillämpningar, inklusive komplexering av magnesiumjoner.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Specifikationer
Specifikationer
| Kokpunkt | 1704 °C |
| Kemiskt namn eller material | Sodium fluoride |
| Smältpunkt | 993 °C |
| Namnnotering | För ACS-analys |
| Färg | Vitt |
| Fysisk form | Pulver |
| Kvantitet | 1 kg |
| Odör | Luktfritt |
| Brytningsindex | 1.336 |
| Utseende | Vitt pulver |
| Visa mer |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.