Läs mer
Sodium fluoride, for biochemistry, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15216008 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 15216008
Brand: Thermo Scientific Acros 447351000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kokpunkt 1700.0°C
Kemiskt namn eller material Sodium fluoride
Smältpunkt 993.0°C
CAS 7681-49-4
Kvantitet 100 g
Molekylformel FNa
Linjär formel NaF
MDL-nummer MFCD00003524
Synonym sodium fluoride, florocid, fluoride, sodium, zymafluor, ossin, sodium fluoride naf, sodium fluoride, antibulit, floridine, fluonatril
Löslighetsinformation Solubility in water: 40g/L (25°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol
InChI-nyckel PUZPDOWCWNUUKD-UHFFFAOYSA-M
LEDER [F-].[Na+]
IUPAC-namn sodium fluoride
Molekylvikt (g/mol) 41.99
PubChem CID 5235
ChEBI CHEBI:28741
Formel vikt 41.98
Kvalitet Biochemical
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sodium fluoride
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • EUH032-Utvecklar mycket giftig gas vid kontakt med syra.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.