Läs mer
Natriumfluorid, Mikromol™
Produktkod. 30051050
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30051050 500 mg
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30051050 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0734.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Natriumfluorid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium Fluoride
CAS 7681-49-4
Analyt- eller komponentnamn Sodium Fluoride
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel F . Na
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Sodium Fluoride, Act, Act (mouthwash), Antibulit, Apoflux, Chemifluor, Dentalfluoro, Duofluorid, Duofluorid F, Duraphat, FDA 0101, Flor-Opal, Floridine, Florinse, Florocid, Fludent, Fluocal, Fluoraday, Fluorigard, Fluorol, Fluorzoin, Fluossen, Flura Drops, Flurexal, Flursol, Flutop Gel, Fungol B, Fuoros, Karidium, Karigel N, Lemoflur, Luride SF, Minute-Gel, Miranol, NSC 77385, Neosten, Neutra-Care, Ora-Bliss, Ossalin, Ossin, Osteo F, Osteofluor, Osteoflur, Pediaflor, Pergantene, Prevident, Prevident 5000 Plus, Prodent, Slow-Fluoride, Sodium monofluoride, Sodium monofluoride (NaF), T-Fluoride, Thera Flur, Wako 194-01971, Winterfresh Gel, Zymafluor
InChI formel InChI=1S/FH.Na/h1H;/q;+1/p-1
LEDER [F-].[Na+]
IUPAC-namn natrium; Fluorid
Molekylvikt (g/mol) 41.99
Kvantitet 500 mg
Formel vikt 41,9882 g/mol