Läs mer
Natriumfluorid, Puratronic™ , 99,995 % (metallbas exklusive K), K =100 ppm, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11312058
Change view
Kvantitet:
5 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11312058 5 g 5g
11392048 50 g 50g
11302058 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 11312058 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 012964.06
 Begränsad artikel
I lager
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Det används som stålavfettningsmedel och flussmedel. Det används i värmebehandling av saltkompositioner, galvanisering av tenn, fluorering av dricksvatten, avlägsnande av HF från avgassystem för att minska luftföroreningar och frosting av glas. Det har betydande tillämpningar i organisk syntes inklusive dess halidutbyte med acylklorid, svavelklorider och fosforklorid, desilylering av silylskyddade OH-grupper, syntes av fluorkolväten (Finkelstein-reaktion) och även inom metallurgi.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7681-49-4
Molekylformel FNa
Molekylvikt (g/mol) 41.99
MDL-nummer MFCD00003524
InChI-nyckel PUZPDOWCWNUUKD-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium fluoride, florocid, fluoride, sodium, zymafluor, ossin, sodium fluoride naf, sodium fluoride, antibulit, floridine, fluonatril
PubChem CID 5235
ChEBI CHEBI:28741
LEDER [F-].[Na+]
Specifikationer
Kokpunkt 1704°C
Kemiskt namn eller material Sodium fluoride
Smältpunkt 993°C
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 5 g
Analysprocentintervall 99.9995% (metals basis excluding K)
Löslighetsinformation Soluble in water. Slightly soluble in HF and ammonia. Insoluble in alcohol.
IUPAC-namn natriumfluorid
Formel vikt 41.99
Odör Odorless
Brytningsindex 1.336
Utseende White powder
Ångtryck 1.3 hPa (1mm Hg) at 20°C
Densitet 2.78
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.