Läs mer
Natriumfluorid, Puratronic™ , 99,995 % (metallbas exklusive K), K =100 ppm, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivning
Det används som ett avfettningsmedel för stål och som ett flussmedel. Det används vid värmebehandling av saltsammansättningar, tennelektroplätering, fluoridering av dricksvatten, borttagning av HF från avgassystem för att minska luftföroreningar samt frostning av glas. Det har betydande tillämpningar inom organisk syntes, inklusive dess halidutbyte med acylklorid, svavelklorider och fosforklorid, desilylering av silylskyddade OH-grupper, syntes av fluorkarboner (Finkelsteinreaktion) och även inom metallurgi.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Specifikationer
Specifikationer
| Kokpunkt | 1704 °C |
| Kemiskt namn eller material | Sodium fluoride |
| Smältpunkt | 993 °C |
| Färg | Vitt |
| Fysisk form | Pulver |
| Kvantitet | 50 g |
| Odör | Luktfritt |
| Brytningsindex | 1.336 |
| Utseende | Vitt pulver |
| Ångtryck | 1,3 hPa (1 mm Hg) vid 20 °C |
| Visa mer |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.