Läs mer
Natriumfluorid, Puriss. p.a., ACS Reagens, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥99 %, Solstice
Produktkod. 15682980 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
250 g
500 g
1 kg
6 x 250 g
50 kg
6 x 1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
500g
50kg
Paket med 6
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15682980 50 kg 50kg
15662980 250 g 250g
15672980 500 g 500g
15652980 1 kg 1kg
15602990 6 x 250 g Paket med 6
15692980 6 x 1 kg Paket med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 15682980 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 3010550KG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-02-2027
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Puriss. pa, ACS-reagens, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur.,≥ 99 %
  • Ledande inom branschen i över 65 år
  • Solstice levererar nu oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen – med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7681-49-4
Molekylformel FNa
Molekylvikt (g/mol) 41.99
MDL-nummer MFCD00003524
InChI-nyckel PUZPDOWCWNUUKD-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium fluoride, florocid, fluoride, sodium, zymafluor, ossin, sodium fluoride naf, sodium fluoride, antibulit, floridine, fluonatril
PubChem CID 5235
ChEBI CHEBI:28741
LEDER [F-].[Na+]
Specifikationer
Kokpunkt 1 704 °C
Kemiskt namn eller material Sodium fluoride
Smältpunkt 993 °C (litteratur)
Namnnotering Puriss. p.a., ACS Reagens, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥99%
CAS Max % 100.0000%
Kvantitet 50 kg
Linjär formel HCONH2
UN-nummer UN1690
IUPAC-namn natriumfluorid
Formel vikt 41.99
Procent renhet >99%
Kvalitet ACS-reagens/reagens ISO/reagens Ph. Eur.
Förpackning Fiberboard Box
Ångtryck 1,4 mmHg (0 °C)
Densitet 2.7 g/cm3