Läs mer
Natriumfluorid, Purum p.a., ≥98,0 % (F), Solstice
Beskrivning
- Produkter med garantibevis och/eller lämpliga för den angivna analytiska tillämpningen.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium fluoride |
| CAS | 7681-49-4 |
| Kvantitet | 25 kg |
| Molekylformel | FNa |
| MDL-nummer | MFCD00003524 |
| InChI-nyckel | PUZPDOWCWNUUKD-UHFFFAOYSA-M |
| LEDER | [F-].[Na+] |
| IUPAC-namn | natriumfluorid |
| Molekylvikt (g/mol) | 41.99 |