Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium Fluoroacetate |
| CAS | 62-74-8 |
| Molekylformel | C2H2FNaO2 |
| MDL-nummer | MFCD00002682 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | sodium fluoroacetate, sodium monofluoroacetate, furatol, yasoknock, compound 1080, fratol, tenate, fluoroacetic acid sodium salt, natriumfluoracetat, fluorakil 3 |
| InChI-nyckel | JGFYQVQAXANWJU-UHFFFAOYSA-M |
| LEDER | [Na+].[O-]C(=O)CF |
| IUPAC-namn | sodium;2-fluoroacetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 100.02 |
| Visa mer |