Läs mer
Natriumfluorfosfat, TRC
Produktkod. 30414370
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30414370 5 g
1 options
Produktkod. 30414370 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS6275005G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium Monofluorophosphate
CAS 10163-15-2
Kvantitet 5 g
Molekylformel F O3 P . 2 Na
Synonym Phosphorofluoridic acid','disodium salt (8CI,9CI), Sodium phosphorofluoridate ((NaO)2FPO) (6CI,7CI), Disodium fluorophosphate, Disodium monofluorophosphate, Disodium phosphorofluoridate, Phoskadent Na 211, Sensodyne-Fluor, Sodium fluorophosphate (Na2PFO3), Sodium fluorophosphate (Na2PO3F), Sodium phosphorofluoridate (Na2PO3F)
InChI formel InChI=1S/FH2O3P.2Na/c1-5(2,3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
LEDER [Na+].[Na+].[O-]P(=O)([O-])F
IUPAC-namn disodium; fluoro-dioxido-oxo-λ^{5}-fosfan
Molekylvikt (g/mol) 143.95
Formel vikt 143.9364