Läs mer
Natriumformaldehydesulfoxylatdihydrat, 98 %
Produktkod. 10746351 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 kg
5 kg
25 kg
Förpackning:
Fibertrumma
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
1kg
25kg
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10746351 1 kg Plastflaska 1kg
10589053 5 kg Plastflaska 5kg
11994221 25 kg Fibertrumma 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10746351 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 149190010
ChemsChrom Mega Deals
Använd kampanjkoden 27993
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 6035-47-8 | CH3NaO3S·2H2O | 154,11 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Reduktionsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6035-47-8
Molekylformel CH3NaO3S·2H2O
Molekylvikt (g/mol) 154.11
MDL-nummer MFCD00150598
InChI-nyckel UCWBKJOCRGQBNW-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium hydroxymethanesulfinate dihydrate, sodium formaldehydesulfoxylate dihydrate, methanesulfinic acid, hydroxy-, monosodium salt, dihydrate, sodium formaldehyde sulfoxylate, sodium dihydrate hydroxymethanesulfinate, sodium formaldehyde sulfoxylate nf, formaldehyde sodium sulfoxylate dihydrate, monosodium hydroxymethanesulfinate dihydrate, 79-25-4 parent, hydroxymethanesulfinic acid monosodium salt dihydrate
PubChem CID 23666330
IUPAC-namn natrium; hydroximetansulfinat; dihydrat
LEDER C(O)S(=O)[O-].O.O.[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium formaldehydesulfoxylate dihydrate
Smältpunkt 63,0 °C till 64,0 °C
Analysprocentintervall 97,5 % min. (Iodometri)
Förpackning Plastflaska
Linjär formel HOCH2SO2Na·2H2O
Kvantitet 1 kg
Merck Index 15,8755
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 1088 g/L. Andra lösligheter: praktiskt taget olösliga i absalkohol, eter och bensen
Formel vikt 154.11
Procent renhet 98%
compliance-icons
Product Identifier
  • Sodium formaldehydesulfoxylate dihydrate
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
Hazard Statement
  • H361d-Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
  • H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
  • EUH032-Utvecklar mycket giftig gas vid kontakt med syra.
Precautionary Statement
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.