Läs mer
Sodium formaldehydesulfoxylate Dihydrate, Pure, Fisher Chemical
Produktkod. 10528260 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackning:
Plastic powder jar
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10528260 500 g Plastic powder jar 500g
1 options
Produktkod. 10528260 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer S/4040/53
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Smältpunkt 63°C
CAS 6035-47-8
Fysisk form Solid
Kvantitet 500 g
Molekylformel CH7NaO5S
MDL-nummer 150598
Synonym sodium hydroxymethanesulfinate dihydrate, sodium formaldehydesulfoxylate dihydrate, methanesulfinic acid, hydroxy-, monosodium salt, dihydrate, sodium formaldehyde sulfoxylate, sodium dihydrate hydroxymethanesulfinate, sodium formaldehyde sulfoxylate nf, formaldehyde sodium sulfoxylate dihydrate, monosodium hydroxymethanesulfinate dihydrate, 79-25-4 parent, hydroxymethanesulfinic acid monosodium salt dihydrate
InChI-nyckel UCWBKJOCRGQBNW-UHFFFAOYSA-M
LEDER C(O)S(=O)[O-].O.O.[Na+]
IUPAC-namn sodium;hydroxymethanesulfinate;dihydrate
Molekylvikt (g/mol) 154.112
PubChem CID 23666330
Formel vikt 154.11g/mol
Förpackning Plastic powder jar
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sodium formaldehydesulfoxylate dihydrate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
Faroangivelser
  • H361d-Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
  • H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
  • EUH032-Utvecklar mycket giftig gas vid kontakt med syra.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.