Läs mer
Sodium Formaldehydesulfoxylate Hydrate, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15849310
Change view
Kvantitet:
100 g
1 kg
5 kg
50 kg
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
50kg
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15849310 50 kg 50kg
15819310 100 g 100g
15829310 1 kg 1kg
15839310 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15849310 Leverantör Sigma-Aldrich Leverantörsnummer 8064559050
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
Stabilized with sodium carbonate for synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6035-47-8
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium Formaldehydesulfoxylate Hydrate
Smältpunkt 63°C
Kvantitet 50 kg
MDL-nummer MFCD00150598
Synonym Sodium formaldehydesulfoxylate hydrate, Sodium formaldehydesulfoxylate hydrate
Kvalitet Research
Densitet 1.8 g/cm3 at 20°C