missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Sodium Formate-1-13C, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium oxomethanolate-13C |
| CAS | 23102-86-5 |
| Molekylformel | 13C H O2 . Na |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | sodium, oxo(1^{13}C)methanolate |
| InChI formel | InChI=1S/CH2O2.Na/c2-1-3;/h1H,(H,2,3);/q;+1/p-1/i1+1; |
| LEDER | [Na+].[O-][13CH]=O |
| IUPAC-namn | sodium;oxo(1^{13}C)methanolate |
| Molekylvikt (g/mol) | 69 |
| Formel vikt | 68.991 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?