Läs mer
Natriumformiat,≥ 99,0 %, (ACS-reagenskvalitet), MP Biomedicals
Produktkod. 11437882 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11437882 1 kg 1kg
11417882 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11437882 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215257691
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1730.00 SEK
    1647.49 SEK / 1kg
    Save 82.51 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-11-2026
Kemiska identifierare
CAS 141-53-7
Molekylformel CHNaO2
Molekylvikt (g/mol) 68.007
InChI-nyckel HLBBKKJFGFRGMU-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium formate, formic acid, sodium salt, salachlor, formic acid sodium salt, formic acid, na salt, sodium formate, refined, sodium formiate, mravencan sodny czech, ccris 1037, hsdb 744
PubChem CID 2723810
ChEBI CHEBI:62965
IUPAC-namn natrium; formiat
LEDER C(=O)[O-].[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium Formate
Kvantitet 1 kg
Analysprocentintervall ≥99.0%
Formel vikt 68
Kvalitet ACS-reagens