Description
- Ledande inom branschen i över 65 år
- Solstice levererar nu oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen – med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Sodium Formate |
| Smältpunkt | 259 °C till 262 °C |
| Färg | Vitt |
| Kvantitet | 500 g |
| Linjär formel | HCOONa |
| UN-nummer | NONH for all modes of transport |
| Beilstein | 3595134 |
| Löslighetsinformation | Lösligt i vatten |
| Formel vikt | 68,01g/mol |
| Procent renhet | ≥99.0% |
| Show More |