Läs mer
Natriumformat, ACS, 99,0 % min
Produktkod. 11387888
Change view
Kvantitet:
500 g
2 kg
Förpackningsstorlek:
2kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11387888 500 g 500g
11377888 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11387888 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 036424.36
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 141-53-7 | CHNaO2 | 68,007 g/mol
Reduktionsmedel, buffertmedel, komplexbildare, ÄdelmetallfällningsmedelNatriumformiat används i analytisk kemi för att fälla ut ädelmetaller. Den används för garvning av läder, för färgning och tryckning av tyger. Det fungerar som ett elektropläteringsmedel, ett surgöringsmedel i textilindustrin, ett reduktionsmedel, ett betningsmedel, ett komplexbildare. Vidare används den i fotografiska fixeringsbad. Dessutom används den som buffertmedel för starka mineralsyror och livsmedelstillsatser.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 141-53-7
Molekylformel CHNaO2
Molekylvikt (g/mol) 68.007
MDL-nummer MFCD00013101
InChI-nyckel HLBBKKJFGFRGMU-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium formate, formic acid, sodium salt, salachlor, formic acid sodium salt, formic acid, na salt, sodium formate, refined, sodium formiate, mravencan sodny czech, ccris 1037, hsdb 744
PubChem CID 2723810
ChEBI CHEBI:62965
IUPAC-namn natrium; formiat
LEDER C(=O)[O-].[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium formate
Namnnotering För analys ACS
Smältpunkt 259 °C till 262 °C
Densitet 1.92 g/mL
Analysprocentintervall 0.99
Kvantitet 500 g
Beilstein 3595134
Känslighet Hygroskopisk
Löslighetsinformation Löslig i vatten, glycerol. Lätt löslig i alkohol. Löslig i vatten, alkohol, glycerol och myrsyra. Olöslig i eter.
Formel vikt 68.01
Kvalitet ACS-reagens
Fysisk form Kristallin
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.