Läs mer
Natriumformat ACS MP Biomedicals
Produktkod. 11427882 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11427882 500 g 500g
1 options
Produktkod. 11427882 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215257690
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1105.00 SEK
    1051.59 SEK / 500g
    Save 53.41 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-11-2026
ACS reagent-grade sodium formate in crystalline form.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium Formate
CAS 141-53-7
Fysisk form Crystals
Kvantitet 500 g
Molekylformel CHNaO2
Synonym sodium formate, formic acid, sodium salt, salachlor, formic acid sodium salt, formic acid, na salt, sodium formate, refined, sodium formiate, mravencan sodny czech, ccris 1037, hsdb 744
InChI-nyckel HLBBKKJFGFRGMU-UHFFFAOYSA-M
LEDER C(=O)[O-].[Na+]
IUPAC-namn natrium; formiat
Molekylvikt (g/mol) 68.007
PubChem CID 2723810
ChEBI CHEBI:62965
Formel vikt 68.02
Procent renhet 99.33%
Kvalitet ACS
Densitet 1,92 g/cm3 vid 20 °C