Läs mer
Natriumformiat, ACS-reagens
Produktkod. 12357183 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
12357183 500 g Plastflaska 500g
12386263 100 g Plastflaska 100g
12347183 2.5 kg Plastflaska 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 12357183 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 446955000
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-10-2026
CAS: 141-53-7 | CHNaO2 | 68,01 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 141-53-7
Molekylformel CHNaO2
Molekylvikt (g/mol) 68.01
InChI-nyckel HLBBKKJFGFRGMU-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium formate, formic acid, sodium salt, salachlor, formic acid sodium salt, formic acid, na salt, sodium formate, refined, sodium formiate, mravencan sodny czech, ccris 1037, hsdb 744
PubChem CID 2723810
ChEBI CHEBI:62965
IUPAC-namn natrium; formiat
LEDER C(=O)[O-].[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium formate
Smältpunkt 258,0 °C till 261,0 °C
Kokpunkt 360,0 °C
Förpackning Plastflaska
Linjär formel HCO2Na
Kvantitet 500 g
Merck Index 158756
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 550 g/L (20 °C). Andra lösligheter: löslig i glycerol, lätt löslig i alkohol, olöslig i eter
Formel vikt 68.01
Kvalitet ACS-reagens
Olöslig materia 0,005% max
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.