Läs mer
Sodium Formate-d, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium deuterioformate |
| CAS | 3996-15-4 |
| Molekylformel | C 2H O2 . Na |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | Formic-d acid','sodium salt (8CI','9CI), Sodium formate-d (6CI), Sodium deuterioformate, Sodium formate-d1, Sodium formate-D |
| InChI formel | InChI=1S/CH2O2.Na/c2-1-3;/h1H,(H,2,3);/q;+1/p-1/i1D; |
| LEDER | [Na+].[2H]C(=O)[O-] |
| IUPAC-namn | sodium;deuterioformate |
| Molekylvikt (g/mol) | 69.01 |
| Formel vikt | 68.9937 |