Läs mer
Sodium Formate-d1, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium deuterioformate |
| CAS | 3996-15-4 |
| Molekylformel | C 2 H O2 . Na |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1 S/CH2O2.Na/c2-1-3;/h1H,(H,2,3);/q;+1/p-1/i1D; |
| LEDER | [Na+].[2 H]C(=O)[O-] |
| IUPAC-namn | sodium;deuterioformate |
| Molekylvikt (g/mol) | 69.01 |
| Formel vikt | 68.9937 g/mol |
| Procent renhet | 99 atom % D, min 98% Chemical Purity |