Läs mer
Sodium formate, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Produktkod. 10224590 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackning:
Plastic powder jar
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10224590 500 g Plastic powder jar 500g
1 options
Produktkod. 10224590 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer S/4080/53
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kokpunkt 360°C
Smältpunkt 258°C
CAS 141-53-7
Färg White
pH 7 to 8.5
Fysisk form Powder/Solid
Kvantitet 500 g
Molekylformel CHNaO2
MDL-nummer 13101
Synonym sodium formate, formic acid, sodium salt, salachlor, formic acid sodium salt, formic acid, na salt, sodium formate, refined, sodium formiate, mravencan sodny czech, ccris 1037, hsdb 744
InChI-nyckel HLBBKKJFGFRGMU-UHFFFAOYSA-M
LEDER C(=O)[O-].[Na+]
IUPAC-namn sodium;formate
Molekylvikt (g/mol) 68.007
PubChem CID 2723810
ChEBI CHEBI:62965
Formel vikt 68.01g/mol
Förpackning Plastic powder jar