Läs mer
Sodium Formate, purum p.a, ≥98.0% (NT), Honeywell™
Handla allt Honeywell Research Chemicals ProdukterBeskrivning
- Products with a guarantee certificate and/or suitable for the stated analytical application.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium tetrafluoroborate |
| Smältpunkt | 255°C |
| Färg | Colorless |
| pH | 9.0 to 10.0 (at 20°C) |
| Fysisk form | Solid |
| Kvantitet | 5 kg |
| Linjär formel | NaBF4 |
| UN-nummer | NONH for all modes of transport |
| Löslighetsinformation | 700g/L (at 20°C) |
| IUPAC-namn | sodium;tetrafluoroborate |
| Visa mer |