Learn More
Beskrivelse
- ≥95% for general laboratory use.
Tekniske data
Tekniske data
| Melting Point | 255°C |
| Color | Colorless |
| pH | 9 to 10 (at 20°C) |
| Physical Form | Solid |
| Quantity | 4 kg |
| Linear Formula | HCOONa |
| UN Number | NONH for all modes of transport |
| Beilstein | 3595134 |
| Solubility Information | Soluble in water |
| Formula Weight | 68.01g/mol |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?