Läs mer
Natriumformatlösning, 10 mM NaOH i isopropanol/vatten, Solstice
Produktkod. 15657590
Change view
Kvantitet:
100 mL
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15657590 100 mL Plastflaska 100ml
1 options
Produktkod. 15657590 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 97574100ML
 Begränsad artikel
Request Bulk or Custom Format
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
Se alternativa produkter
lämplig för LC-MS, 10 mM NaOH i isopropanol/vatten 1:1 (+0,2 % HCOOH)
  • Ledande inom branschen i över 65 år
  • Solstice levererar nu oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen – med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium formate solution
CAS 141-53-7
Kvantitet 100 mL
Molekylformel CHNaO2
Linjär formel HCOONa
MDL-nummer MFCD00013101
UN-nummer NONH for all modes of transport
Beilstein 3723428
Synonym sodium formate, formic acid, sodium salt, salachlor, formic acid sodium salt, formic acid, na salt, sodium formate, refined, sodium formiate, mravencan sodny czech, ccris 1037, hsdb 744
InChI-nyckel HLBBKKJFGFRGMU-UHFFFAOYSA-M
LEDER C(=O)[O-].[Na+]
IUPAC-namn natrium; formiat
Molekylvikt (g/mol) 68.007
PubChem CID 2723810
ChEBI CHEBI:62965
Formel vikt 68,01g/mol
Förpackning Plastflaska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sodium formate solution
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Propan-2-ol, sodiumhydroxide, Sodium formate