Läs mer
Sodium Formate, Supelco™
Produktkod. 15877460
Change view
Kvantitet:
500 g
50 kg
Förpackningsstorlek:
500g
50kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15877460 50 kg 50kg
15844820 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15877460 Leverantör Supelco Leverantörsnummer 1064439050
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
For analysis EMSURE™ ACS,Reag. Ph Eur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 141-53-7
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium Formate
Smältpunkt 253°C
Kvantitet 50 kg
MDL-nummer MFCD00013101
Synonym Sodium formate, Sodium formate
Molekylvikt (g/mol) 68.01
Kvalitet Research
Densitet 1.92 g/cm3 at 20°C