Läs mer
Natriumformiat, TRC
Produktkod. 30411488
Change view
Kvantitet:
5 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30411488 500 g
30426686 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30411488 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS629000500G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 141-53-7
Molekylformel CHNaO2
Molekylvikt (g/mol) 68.01
Synonym Formic Acid Sodium Salt, NA-Amasil
IUPAC-namn natrium; Formate
LEDER [Na+].[O-]C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium Formate
Kvantitet 500 g
InChI formel InChI=1S/CH2O2.Na/c2-1-3;/h1H,(H,2,3);/q;+1/p-1
Formel vikt 67.9874