Läs mer
Natriumformiat, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Sodium Formate |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/CH2O2.Na/c2-1-3;/h1H,(H,2,3);/q;+1/p-1 |
| Formel vikt | 67.9874 |