Läs mer
Sodium formononetin-3'-sulfonate, MedChemExpress
Produktkod. 16465528
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16465528 10 mg
16458237 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16465528 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY13063
MedChemExpress Sodium formononetin-3'-sulfonate (Sul-F) is a water-sol.
Sodium formononetin-3'-sulfonate (Sul-F) is a water-sol.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium formononetin-3'-sulfonate
CAS 949021-68-5
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C16H11NaO7S
Kvantitet 10 mg
Synonym Sul-F
Löslighetsinformation H2O : 25 mg/mL (67.51 mM; Need ultrasonic)
LEDER OC1=CC=C(C2=C1)C(C(C3=CC(S(=O)(O[Na])=O)=C(OC)C=C3)=CO2)=O
Molekylvikt (g/mol) 370.31
Formel vikt 370.31
Procent renhet 99.79%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation