Läs mer
MP Biomedicals™ Natriumfri saltblandning för råtta, modifierad
Produktkod. 11467311 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Kvantitet:
2 kg
10 kg
50 kg
Förpackningsstorlek:
10kg
2kg
50kg
Produktkod. 11467311
Brand: MP Biomedicals™ 0296035202
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Natriumfri saltblandning modifierad för råttdiet.
  • Natriumfri mineralblandning
  • För gnagardiet
  • Pulver
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Djurkost
För användning med (applikation) Gnagardiet
Kvantitet 2 kg
Förvaringskrav Rumstemperatur