Läs mer
Natriumfumarat, 98 %
Produktkod. 11403634
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11403634 100 g 100g
11413634 500 g 500g
11423634 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11403634 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11276.22
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 17013-01-3 | C4H4Na2O4 | 162,052 g/mol
Natriumfumarat används som surhetsreglerande medel vid livsmedelsbearbetning och som terminala elektronacceptorer vid odling av vissa anaeroba mikroorganismer. Det används också som buffertmedel och pH-justerare i kosmetiska och personliga hygienprodukter. Vidare används det som en livsmedelstillsats.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Natriumfumarat används som surhetsreglerande medel vid livsmedelsbearbetning och som terminala elektronacceptorer vid odling av vissa anaeroba mikroorganismer. Det används också som buffertmedel och pH-justerare i kosmetiska och personliga hygienprodukter. Vidare används det som en livsmedelstillsats.
Löslighet Lösligt i
vatten.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med starka oxidationsmedel och starka syror.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 17013-01-3
Molekylformel C4H4Na2O4
Molekylvikt (g/mol) 162.052
MDL-nummer MFCD00064567
InChI-nyckel VXXVUHAXJHEYFH-SEPHDYHBSA-N
Synonym disodium fumarate, sodium fumarate, sodium fumarate dibasic, fumaric acid, disodium salt, fumaric acid disodium salt, fumaran sodny czech, fumaran sodny, disodium butenedioate, di-sodium fumarate, sodium monofumarate
PubChem CID 87110070
IUPAC-namn (E)-but-2-endisyra;natrium
LEDER C(=CC(=O)O)C(=O)O.[Na].[Na]
Tekniske data
Kemiskt namn eller material Sodium fumarate
Analysprocentintervall 98%
Kvantitet 100 g
Känslighet Hygroskopisk
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
Formel vikt 160.04
Procent renhet 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium fumarate
Signalord
  • Varning
Farekategori
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faresætning
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium fumarate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.