Läs mer
Natriumfumarat, 98 %
Produktkod. 11413634
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11413634 500 g 500g
11403634 100 g 100g
11423634 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11413634 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11276.36
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1336.20 SEK
    1089.65 SEK / 500g
    Save 246.55 SEK
    18% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 17013-01-3 | C4H4Na2O4 | 162,052 g/mol
Natriumfumarat används som surhetsreglerande medel vid livsmedelsbearbetning och som terminala elektronacceptorer vid odling av vissa anaeroba mikroorganismer. Det används också som buffertmedel och pH-justerare i kosmetiska och personliga hygienprodukter. Vidare används det som en livsmedelstillsats.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Natriumfumarat används som surhetsreglerande medel vid livsmedelsbearbetning och som terminala elektronacceptorer vid odling av vissa anaeroba mikroorganismer. Det används också som buffertmedel och pH-justerare i kosmetiska och personliga hygienprodukter. Vidare används det som en livsmedelstillsats.
Löslighet Lösligt i
vatten.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med starka oxidationsmedel och starka syror.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 17013-01-3
Molekylformel C4H4Na2O4
Molekylvikt (g/mol) 162.052
MDL-nummer MFCD00064567
InChI-nyckel VXXVUHAXJHEYFH-SEPHDYHBSA-N
Synonym disodium fumarate, sodium fumarate, sodium fumarate dibasic, fumaric acid, disodium salt, fumaric acid disodium salt, fumaran sodny czech, fumaran sodny, disodium butenedioate, di-sodium fumarate, sodium monofumarate
PubChem CID 87110070
IUPAC-namn (E)-but-2-endisyra;natrium
LEDER C(=CC(=O)O)C(=O)O.[Na].[Na]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium fumarate
Analysprocentintervall 98%
Kvantitet 500 g
Känslighet Hygroskopisk
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
Formel vikt 160.04
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.