Läs mer
Natriumfumarat, 98 %
Produktkod. 10291542 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
2.5kg
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10291542 5 g Glasflaska 5g
10457192 100 g Glasflaska 100g
10772505 500 g Glasflaska 500g
15139233 2.5 kg Glasflaska 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10291542 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 215530050
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 17013-01-3 | C4H2Na2O4 | 160,04 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 17013-01-3
Molekylformel C4H2Na2O4
Molekylvikt (g/mol) 160.04
MDL-nummer MFCD00064567
InChI-nyckel VXXVUHAXJHEYFH-SEPHDYHBSA-N
Synonym disodium fumarate, sodium fumarate, sodium fumarate dibasic, fumaric acid, disodium salt, fumaric acid disodium salt, fumaran sodny czech, fumaran sodny, disodium butenedioate, di-sodium fumarate, sodium monofumarate
PubChem CID 87110070
IUPAC-namn (E)-but-2-endisyra;natrium
LEDER C(=CC(=O)O)C(=O)O.[Na].[Na]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium fumarate
Färg Vitt
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel NaO2CCH=CHCO2Na
Kvantitet 5 g
Beilstein 02,74
Merck Index 10,4165
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 228 g/L vatten. Andra lösligheter: olösliga i etanol, aceton
Formel vikt 160.04
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.