Läs mer
Vattenfritt natriumgalakturonat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15418189
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15418189 25 g 25g
15408189 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15418189 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J66724.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 14984-39-5 | C6H9NaO7 | 216.121 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14984-39-5
Molekylformel C6H9NaO7
Molekylvikt (g/mol) 216.121
MDL-nummer MFCD06201013
InChI-nyckel MSXHSNHNTORCAW-NSBQNPTMSA-M
Synonym d-+-galacturonic acid sodium salt
PubChem CID 122174033
IUPAC-namn natrium;(4S)-3,4,5,6-tetrahydroxioxan-2-karboxylat
LEDER C1(C(C(OC(C1O)O)C(=O)[O-])O)O.[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium galacturonate
Namnnotering anhydrous
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 25 g
Formel vikt 216.12
Procent renhet 98%
Känslighet Hygroscopic
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.