Läs mer
Sodium glucoheptonate
Produktkod. 15468319
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15468319 1 kg 1kg
15448319 100 g 100g
15458319 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15468319 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J66811.A1
Request Bulk or Custom Format
CAS: 31138-65-5 | C7H13NaO8 | 248.163 g/mol
Natriumglukoheptonat används för rengöring av metall, mercerisering, färgborttagning och aluminiumetsning. Det används också för att mercerisera bomull, linne, hampa och andra växtbaserade fibrer för att öka styrkan och ge lyster till deras övergripande utseende av trådar och tyger.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Natriumglukoheptonat används för rengöring av metall, mercerisering, färgborttagning och aluminiumetsning. Det används också för att mercerisera bomull, linne, hampa och andra växtbaserade fibrer för att öka styrkan och ge lyster till deras övergripande utseende av trådar och tyger.
Löslighet Lättlöslig
i vatten
Anmärkningar
Håll behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 31138-65-5
Molekylformel C7H13NaO8
Molekylvikt (g/mol) 248.163
MDL-nummer MFCD00013425
InChI-nyckel FMYOMWCQJXWGEN-AXUKCSBQSA-M
Synonym sodium glucoheptonate, sodium 2r,3r,4r,5s,6r-2,3,4,5,6,7-hexahydroxyheptanoate, d-sodium glucoheptonate, sodium-alpha-glucoheptonate, 2r,3r,4r,5s,6r-2,3,4,5,6,7-hexahydroxyheptanoic acid sodium salt
PubChem CID 49853507
IUPAC-namn natrium;(2R,3R,4R,5S,6R)-2,3,4,5,6,7-hexahydroxiheptanoat
LEDER C(C(C(C(C(C(C(=O)[O-])O)O)O)O)O)O.[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium glucoheptonate
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 1 kg
Löslighetsinformation Freely soluble in water
Formel vikt 248.16
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.