Läs mer
Sodium Gluconate, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Produktkod. 10356290 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackning:
Plastic powder jar
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10356290 500 g Plastic powder jar 500g
1 options
Produktkod. 10356290 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer S/4100/53
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Smältpunkt 206°C
CAS 527-07-1
Färg White
pH 6.5 to 8.0
Fysisk form Solid
Kvantitet 500 g
Molekylformel C6H11NaO7
MDL-nummer 64210
Synonym sodium gluconate, sodium d-gluconate, d-gluconic acid sodium salt, d-gluconic acid, monosodium salt, gluconic acid sodium salt, monosodium gluconate, glonsen, monosodium d-gluconate, gluconate sodium, pasexon 100t
InChI-nyckel UPMFZISCCZSDND-JJKGCWMISA-M
LEDER C(C(C(C(C(C(=O)[O-])O)O)O)O)O.[Na+]
IUPAC-namn sodium;(2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanoate
Molekylvikt (g/mol) 218.137
PubChem CID 23672301
ChEBI CHEBI:84997
Formel vikt 218.14g/mol
Förpackning Plastic powder jar