Läs mer
Natriumglykolothydrat, 98 %
Produktkod. 10772833 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10772833 5 g Glasflaska 5g
10492865 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10772833 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 369460050
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Natriumglykolathydrat, CAS # 207614-05-9, är en gallsyra-glycinkonjugat och även ett joniskt biologiskt tvättmedel. | CAS: 207614-05-9 | C26H42NNaO6 | 487,61 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän beskrivning
  • Natriumglykokolathydrat är ett konjugerat gallsalt
  • Det är ett joniskt rengöringsmedel
Användningsområden
  • Natriumglykokolathydrat används för att bestämma totala gallsyror i serum med fluorimetriska och enzymatiska metoder.
  • Det har också använts i in vitro-studier för att undersöka dess effekt på micellbildning och solubilisering av testosteron.
  • Denna förening anses vara ett rengöringsmedel som används för att solubilisera fetter för absorption.
  • Denna kemiska produkt är syntetiskt framställd från en naturlig förening, cholsyra.
  • Natriumglykokolathydrat har testats i laboratoriet för dess förmåga att bilda ett liposomalt tillförselsystem för att förbättra oral insulintillförsel. Resultaten in vitro visade att natriumglykokolatliposomer visade lovande aktivitet och kan vara användbara för att skapa ett nytt tillvägagångssätt för oral administrering av insulin mer effektivt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 207614-05-9
Molekylformel C26H42NNaO6
Molekylvikt (g/mol) 487.61
MDL-nummer MFCD09037360
InChI-nyckel OABYVIYXWMZFFJ-XIMBWSGONA-M
Synonym glycocholic acid sodium salt hydrate, sodium glycocholate hydrate, c26h42no6.na.2h2o, sodium glycocholate dihydrate
PubChem CID 45051920
IUPAC-namn natrium;2-[[(4R)-4-[(3R,5S,7R,8R,9S,10S,12S,13R,14S,17R)-3,7,12-trihydroxi-10,13-dimetyl-2,3,4,5,6,7,8 ,9,11,12,14,15,16,17-tetradekahydro-lH-cyklopenta[a]fenantren-17-yl]pentanoyl]amino]acetat;dihydrat
LEDER [Na+].[H][C@@]1(CC[C@@]2([H])[C@]3([H])[C@H](O)C[C@]4([H])C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@@]3([H])C[C@H](O)[C@]12C)[C@H](C)CCC(=O)NCC([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium glycocholate hydrate
Namnnotering 0.98
Färg Färglös till gul
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 0.98
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 5 g
Specifikt rotationsförhållande +29,50 (20,00 °C c=1, H2O)
Specifik rotation +28° till +31° (20 °C, 589 nm) (c=1, H2O) på torrsubstansbasis
Formel vikt 487.61
Procent renhet ≥97,5 % (på torr basis) (Total bas)
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sodium glycocholate hydrate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.