Läs mer
Natriumglykolat, 97 %
Produktkod. 11439463
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11439463 100 g 100g
11449463 500 g 500g
11459463 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11439463 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12341.22
 Begränsad artikel
CAS: 2836-32-0 | C2H3NaO3 | 98,033 g/mol
Natriumglykolat används som sönderdelningsmedel, suspenderingsmedel, gelningsmedel, buffertmedel och i farmaceutisk kvalitet för tabletter och kapslar. Vidare används det i kosmetika och personliga vårdprodukter främst som exfolieringsmedel, som pH-justerare, hudvårdande medel och som ett smakämne.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsmedel
Natriumglykolat används som sönderdelningsmedel, suspenderingsmedel, gelningsmedel, buffertmedel och i farmaceutisk kvalitet för tabletter och kapslar. Vidare används det i kosmetika och personliga vårdprodukter främst som exfolieringsmedel, som pH-justerare, hudvårdande medel och som ett smakämne.
Löslighet
Lösligt i vatten.
Noter
Inkompatibel med starka oxidationsmedel och starka baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2836-32-0
Molekylformel C2H3NaO3
Molekylvikt (g/mol) 98.033
MDL-nummer MFCD00065358
InChI-nyckel VILMUCRZVVVJCA-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium glycolate, sodium hydroxyacetate, sodium 2-hydroxyacetate, sodium lycolate, monosodium glycolate, glycolic acid sodium salt, natriumglykolat, sodium glycollate, acetic acid, hydroxy-, monosodium salt, glycolic acid, monosodium salt
PubChem CID 517347
IUPAC-namn natrium;2-hydroxiacetat
LEDER C(C(=O)[O-])O.[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium Glycolate
Smältpunkt 210 °C till 218 °C
Analysprocentintervall 97%
Linjär formel HOCH2CO2Na
Kvantitet 100 g
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
Formel vikt 98.03
Procent renhet 97%
Fysisk form Pulver eller klumpar
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.