Läs mer
Natriumglykolat, TRC
Produktkod. 30412193
Change view
Kvantitet:
100 g
Produktkod. Kvantitet
30412193 100 g
1 options
Produktkod. 30412193 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS090900100G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium Glycolate
CAS 2836-32-0
Molekylformel C2H3NaO3
Kvantitet 100 g
Synonym Sodium Hydroxyacetate
InChI formel InChI=1S/C2H4O3.Na/c3-1-2(4)5;/h3H,1H2,(H,4,5);/q;+1/p-1
LEDER [Na+].OCC(=O)[O-]
IUPAC-namn natrium; 2-hydroxyacetat
Molekylvikt (g/mol) 98.03
Formel vikt 97.998