Learn More
Sodium gualenate, MedChemExpress
Product Code. 16488866
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantity:
100 mg
Unit Size:
100mg
Product Code. Quantity Unit Size
16488866 100 mg 100mg
1 options
Product Code. 16488866 Supplier Medchem Express Supplier No. HYB2191
 Restricted Item
Beräknad leverans: 08-12-2026
MedChemExpress Sodium gualenate (Guaiazulenesulfonate sodium) is a hydrophilic derivative of guaiazulene with excellent anti-inflammatory and wound-healing effects mainly used for the treatment of duodenal ulcer, gastric ulcer and gastritis.
Sodium gualenate (Guaiazulenesulfonate sodium) is a hydrophilic derivative of guaiazulene with excellent anti-inflammatory and wound-healing effects mainly used for the treatment of duodenal ulcer, gastric ulcer and gastritis.
Spécification
Chemical Name or Material Sodium gualenate
CAS 6223-35-4
Color Black
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C15H17NaO3S
Quantity 100 mg
Synonym Guaiazulenesulfonate sodium
Solubility Information DMSO : 30 mg/mL (99.88 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O=S(C1=C2C(C)=CC=C(C(C)C)C=C2C(C)=C1)(O[Na])=O
Molecular Weight (g/mol) 300.35
Formula Weight 300.35
Percent Purity 98.0%
Grade Research
Physical Form Solid
For Use With (Application) COVID-19-immunoregulation
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.