Läs mer
Natriumheptansulfonat, MP Biomedicals
Produktkod. 11465144 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11465144 1 g 1g
1 options
Produktkod. 11465144 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0522686701
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    332.00 SEK
    315.47 SEK / 1g
    Save 16.53 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 15-01-2027
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium Heptane Sulfonate
CAS 22767-50-6
Molekylformel C7H15NaO3S
Kvantitet 1 g
Synonym sodium 1-heptanesulfonate, sodium heptane-1-sulfonate, 1-heptanesulfonic acid sodium salt, 1-heptanesulfonic acid, sodium salt, sodium heptane-1-sulphonate, 1-heptanesulfonic acid, sodium salt 1:1, 1-heptanesulfonic acid sodium, sodium heptanesulfonate, 1-heptylsodiumsulfonate, sodium heptane sulfonate
InChI-nyckel REFMEZARFCPESH-UHFFFAOYSA-M
LEDER CCCCCCCS(=O)(=O)[O-].[Na+]
IUPAC-namn natrium;heptan-1-sulfonat
Molekylvikt (g/mol) 202.244
PubChem CID 23672332