Läs mer
Sodium hexabromoiridate(IV), Ir 24.1% min
Produktkod. 11307497
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11307497 1 g 1g
11317497 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11307497 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 012649.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 28529-99-9 | Br6IrNa2 | 717.621 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 28529-99-9
Molekylformel Br6IrNa2
Molekylvikt (g/mol) 717.621
MDL-nummer MFCD00064675
InChI-nyckel XUAIOVIZUXDJGC-UHFFFAOYSA-H
Synonym sodium hexabromoiridate iv, disodium hexabromoiridiumdiuide, sodium hexabromoiridate iv , ir, iridate 2-,hexabromo-,sodium 1:2 , oc-6-11
PubChem CID 71311344
IUPAC-namn dinatrium;hexabromoiridium(2-)
LEDER [Na+].[Na+].Br[Ir-2](Br)(Br)(Br)(Br)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium hexabromoiridate(IV)
Smältpunkt >350°C
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 1 g
Formel vikt 717.63
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Ir 24.1% min.
Känslighet Hygroscopic
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.