Läs mer
Sodium hexabromoplatinate(IV) hexahydrate
Produktkod. 11339359
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11339359 1 g 1g
11349359 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11339359 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 088966.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 39277-13-9 | Br6Na2Pt | 720.488 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 39277-13-9
Molekylformel Br6Na2Pt
Molekylvikt (g/mol) 720.488
MDL-nummer MFCD00014237
InChI-nyckel RFZKZIKSQSDBBI-UHFFFAOYSA-H
Synonym disodium hexabromoplatinate, sodium hexabromoplatinate iv, disodium hexabromoplatinumdiuide, platinate 2-, hexabromo-, disodium, oc-6-11
PubChem CID 20474473
IUPAC-namn dinatrium;hexabromplatina(2-)
LEDER [Na+].[Na+].Br[Pt-2](Br)(Br)(Br)(Br)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium hexabromoplatinate (IV) hexahydrate
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 1 g
Formel vikt 828.49 (720.49 Anhydrous)
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.