Läs mer
Natriumhexakloroiridat(III)-hydrat, Ir 31,5 % min
Produktkod. 11301988
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11301988 5 g 5g
11311988 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11301988 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 011889.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
CAS: 123334-23-6 | Cl6IrNa3 | 473,89 g/mol
Natriumhexakloroiridat(III)hydrat, används som reagens för HPLC, inklusive analyser av peptider och proteiner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 123334-23-6
Molekylformel Cl6IrNa3
Molekylvikt (g/mol) 473.89
MDL-nummer MFCD00003508
InChI-nyckel GSONQQIOULBMRS-UHFFFAOYSA-H
Synonym sodium hexachloroiridate iii hydrate, sodium hexachloroiridate 3--water 3/1/1, cl6ir.3na.h2o, sodium hexachloroiridate iii hydrate, ir, iridate 3-,hexachloro-, sodium, hydrate 1:3:? , oc-6-11
PubChem CID 56845692
IUPAC-namn trinatrium;hexakloriridium(3-);hydrat
LEDER [Na+].[Na+].[Na+].Cl[Ir-3](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium hexachloroiridate(III) hydrate
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 5 g
Känslighet Känslig för fukt
Löslighetsinformation Den är olöslig i vatten.
Formel vikt 473,89 (Vattenfattig)
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Ir 31.5% min.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.